Learn More
Alfa Aesar™ Calpain Inhibitor X
Merk:  Alfa Aesar™ J65826.M¬
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447099
  • € 78.40 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
1mg
2°C to 8°C
Calpain Inhibitor X
C21H31N3O5
Z-Leu-α-aminobutyric acid-CONHC2H5; Z-Leu-Abu-CONHC2H5
White to off-white
Solid
A cell-permeable dipeptidyl →-ketoamide that acts as a potent, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2.
405.50
Light Sensitive