Learn More
Calretinin Antibody (3G9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 180.00 - € 499.00
Specifications
Antigen Calretinin
Clone 3G9
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18685276
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-50042
0.1 mL
€ 499.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18618816
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-50042SS
0.025 mL
€ 180.00
0.03mL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
Specifikationer
Specifikationer
Calretinin
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating)
Unconjugated
Mouse
Cellular Markers
50% PBS, 50% glycerol
29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR
Full-length recombinant human Calretinin expressed in and purified from E. coli. [UniProt# P22676]
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
3G9
Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
P22676
794
IgG1
Immunogen affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.