Learn More
Calsequestrin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00194-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18623188
  • € 326.00 / 100µL
Description
Calsequestrin 1 Polyclonal antibody specifically detects Calsequestrin 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Calsequestrin 1
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
calmitin, calmitine, calsequestrin 1 (fast-twitch, skeletal muscle), Calsequestrin, skeletal muscle isoform, calsequestrin-1, CASQ, PDIB1
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Calsequestrin 1 (Accession#: P31415; Gln35-Asp396)
100 μg
Neuroscience, Signal Transduction
844
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato