Description
CaMKK2 Polyclonal antibody specifically detects CaMKK2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | CaMKK2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, CaM-kinase kinase 2, CaM-kinase kinase beta, CAMKK, CaM-KK 2, CaMKK beta, CaM-KK beta, CAMKK beta protein, CAMKKBCaMKK 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0787calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, MGC15254 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human CaMKK2 (NP_006540.3).,, Sequence:, MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDTSGSQARPHLSGRKLS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?