Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Capillary Electrophoresis Tubing
Código de producto. 15208853
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (English) Inner:
0.001 in.
0.002 in.
0.003 in.
0.004 in.
missing translation for 'unitSize'
1m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15208853
missing translation for 'mfr': Trajan Scientific and Medical™ 062813
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ideal for field coating applications.
  • Manufactured from precision bore tubing
  • Wide pH range
  • 30, 50, 75 and 100μm ID
  • Column-to-column reproducibility
  • Untreated capillary electrophoresis tubing
Especificaciones
Type Electrophoresis Tubing Untreated 0.363mm OD x 0.075mm ID x 1m Length
Description Untreated
Finish Hydrophobic and hydrophilic surface treatments
Diameter (English) Inner 0.003 in.
Diameter (Metric) Inner 0.075 mm
Diameter (Metric) Outer 0.363 mm
Overall Length (Metric) 1 m
Material Precision Bore Tubing
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado