Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Series Fume Hood
Codice prodotto. 12838683
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flow Rate:
405 cfm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12838683
missing translation for 'mfr': Erlab™ A26G/F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Product Type Fume Hood
Lighting Type Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifications/Compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Depth (English) 31.5 in.
Depth (Metric) 800.1 mm
Flow Rate 405 cfm
For Use With (Application) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Height (English) Interior 41 in.
Height (Metric) 1314.45 to 1520.69 mm
Height (Metric) Interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Includes Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model XLS633
Voltage 90/264 V
Wattage 191 W
Width (English) 63 in.
Width (Metric) 1600.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato