Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 714 Series Fume Hood
Product Code. 12868693
Click to view available options
Flow Rate:
540 cfm
Unit Size:
Each
Product Code. 12868693
Brand: Erlab™ A29C/F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Product Type Fume Hood
Lighting Type Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperage 6.4 A
Certifications/Compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Depth (English) 31.5 in.
Depth (Metric) 800.1 mm
Flow Rate 540 cfm
For Use With (Application) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Height (English) Interior 41 in.
Height (Metric) 1314.45 to 1520.69 mm
Height (Metric) Interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Includes Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model XLS714
Voltage 90/264 V
Wattage 261 W
Width (English) 71 in.
Width (Metric) 1803.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt