Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ hGH Ligand Leakage ELISA
Artikelnummer. 18446558 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Assay
10 Assays
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18446558
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 810316001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ hGH Ligand Leakage ELISA Kit is designed to detect possible leached ligand of human growth hormone (hGH) purified using CaptureSelect hGH affinity matrix.
CaptureSelect hGH Ligand Leakage ELISA Kit is designed to detect possible leached ligand of human growth hormone (hGH) purified using the CaptureSelect hGH affinity matrix. The hGH affinity ligand, a 13 kD recombinant protein, is coupled by multipoint attachment through stable amide bonds to give high chemical stability and low leakage. Even when covalently attached, small amounts of the affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with the protein.
This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The hGH Ligand Leakage ELISA Kit can be used for optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.
Spezifikation
Content And Storage Store in freezer (-5°C to -30°C).
Assay ELISA
For Use With (Equipment) Microplate Reader
Shipping Condition Dry Ice
Product Line CaptureSelect
Quantity 1 Assay
Type ELISA Kit
Format Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt