Learn More
Carbidopa, MedChemExpress
Descrizione
Carbidopa ((S)-(-)-Carbidopa), a peripheral decarboxylase inhibitor, can be used for the research of Parkinson's disease. Carbidopa is a selective aryl hydrocarbon receptor (AhR) modulator. Carbidopa inhibits pancreatic cancer cell and tumor growth.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Carbidopa |
| CAS | 28860-95-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H14N2O4 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | (S)-(-)-Carbidopa |
| Solubility Information | DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(CC(NN)(C(O)=O)C)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?