missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody (rCA8/8835) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-27031AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Carbonic Anhydrase VIII/CA8 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502 | |
| Recombinant full-length human Carbonic Anhydrase VIII/CA8 protein | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 767 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCA8/8835 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto