Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XIV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA582355
Product Code. 16389314
  • € 568.00 / 100µL
Description
Immunogen sequence: GQHWTYEGPH GQDHWPASYP ECGNNAQSPI DIQTDSVTFD PDLPALQPHG YDQPGTEPLD LHNNGHTVQL SLPSTLYLGG LPRKYVAAQL HLHWGQKGSP GGSEHQINSE ATFAELHIVH YDSDSYDSLS EAAERPQGLA VLGIL.
CA14 belongs a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the versible hydration of carbon dioxide. The protein is predicted to be a type I membrane protein and shares highest sequence similarity with the other transmembrane CA isoform, CA XII; however, they have different patterns of tissue-specific expression and thus may play different physiologic roles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase XIV
Polyclonal
Unconjugated
CA14
AW536446; CA XIV; CA14; Car14; Carbonate dehydratase XIV; carbonic anhydrase 14; Carbonic anhydrase XIV; carbonic dehydratase; Catm; CAXiV; CA-XIV; UNQ690/PRO1335
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23632
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9ULX7
CA14
Recombinant protein corresponding to Human CA14. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90144).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt