Learn More
Carboxypeptidase B2/CPB2 Antibody (OTI3D5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70444AF647
Product Code. 18185792
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
Carboxypeptidase B2/CPB2 Monoclonal specifically detects Carboxypeptidase B2/CPB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carboxypeptidase B2/CPB2
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CPB2
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 224-423 of human Carboxypeptidase B2/CPB2 (NP_001863) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human
IgG1
Immunohistochemistry
OTI3D5
Immunohistochemistry
carboxypeptidase B2, carboxypeptidase B2 (plasma), carboxypeptidase B2 (plasma, carboxypeptidase U), Carboxypeptidase U, CPUEC 3.4.17.20, EC 3.4.17, PCPB, Plasma carboxypeptidase B, TAFIcarboxypeptidase B-like protein, Thrombin-activable fibrinolysis inhibitor, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor
Mouse
Affinity Purified
Lipid and Metabolism
1361.0
Store at 4°C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.