Learn More
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, MedChemExpress
Product Code. 16414077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
Product Code. 16414077
Brand: Medchem Express HY70003
MedChemExpress Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Spezifikation
Chemical Name or Material Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor
CAS 192203-60-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H15NO6S
Quantity 50 mg
Synonym CPG2 Inhibitor
Solubility Information H2O : 1.43 mg/mL (4.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC(C=C1)=CC=C1OC)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 313.33
Formula Weight 313.33
Percent Purity 97.53%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt