Learn More
CARD11/CARMA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99265-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18681136
  • € 216.00 / 50µL
Description
CARD11/CARMA1 Polyclonal antibody specifically detects CARD11/CARMA1 in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CARD11/CARMA1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
BIMP3card-maguk protein 1, CARD-containing MAGUK protein 1, Carma 1, CARMA1bcl10-interacting maguk protein 3, caspase recruitment domain family, member 11, caspase recruitment domain-containing protein 11, MGC133069
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CARD11/CARMA1
50 μg
Apoptosis
84433
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt