Learn More
Globe Scientific Cardboard Storage Boxes
Beskrivelse
- Ideal for storing sample tubes, cryogenic vials, and centrifuge tubes
- The liquid resistant coating on each box is designed for refrigerator and cryogenic freezer storage
Tekniske data
Tekniske data
| Anti-Rotation | No |
| Color | White |
| Material | Cardboard |
| For Use With (Application) | 15 mL Centrifuge Tubes |
| Holds | 49 Tubes |
| Includes | Dividers |
| Tube Array | 7 x 7 |
| Withstand Temperature (Metric) | -196°C to 121°C |
| Dimensions (L x W x H) | 134 mm x 134 mm x 115 mm |
| Weight (English) | 1 lb |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?