Learn More
Fisherbrand™ Cartridge for MCP3000 Series Pumps
Provides fast tubing changes. Fisherbrand™ Cartridge for MCP3000 Series Pumps eliminate hardware in other multi-channel designs.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15337567
  • € 90.92 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in large and small
  • For use with MCP3000 Peristaltic Pump modles 4/6, 4/8, 8/3, 8/4, 12/6, and 12/8.
Specificatie
Specificatie
MCP3000 4/6, 4/8, 12/6, 12/8
Small
Video's