Learn More
Casein Kinase 1 alpha Antibody (2E2), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-30165IR
Artikelnummer. 18425433
  • € 570.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Casein Kinase 1 alpha Monoclonal antibody specifically detects Casein Kinase 1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Casein Kinase 1 alpha
Monoclonal
DyLight 755
NP_001883
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
2E2
50mM Sodium Borate
casein kinase 1, alpha 1, casein kinase I isoform alpha, CK1CKI-alpha, down-regulated in lung cancer, EC 2.7.11.1, HLCDGP1, PRO2975
Recombinant human Casein Kinase 1 alpha (1-337aa) purified from E. coli
0.1 mL
Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
1452
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.