Learn More
CASK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB300-321-0.025mg
 View more versions of this product
Product Code. 18592191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
CASK Polyclonal specifically detects CASK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CASK
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
CASK
Synthetic Peptide: C(578) E R D S P S T S R Q S P A N(592)
0.025 mg
Signal Transduction
8573
Human
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase, calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family), calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase membrane-associatedguanylate kinase, CAMGUK, CMG, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FGS4CAGH39, FLJ22219, hCASK, LIN2FLJ31914, MICPCH, peripheral plasma membrane protein CASK, Protein lin-2 homolog, TNRC8, trinucleotide repeat containing 8
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
By Western blot, this detects a 112 kDa protein representing CASK from AtT20 cell lysate. Immunohistochemical staining of CASK in mouse brain with this results in staining of the choroid plexus.
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only