Learn More
CASKIN2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-52629PCP
Product Code. 30029161
  • € 615.00 / 0.10mL
Description
CASKIN2 Polyclonal antibody specifically detects CASKIN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CASKIN2
Polyclonal
Western Blot, Immunoprecipitation
ANKS5B, CASK interacting protein 2, caskin-2, FLJ21609, KIAA1139
The immunogen for this product maps to a region between residue 1100 to 1150 of human CASK Interacting Protein 2 using the numbering given in entry NP_065804.2 (GeneID 57513).
0.1 mL
Signal Transduction
57513
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt