Learn More
Caspase-8 Antibody (90A992), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-56527AF488
Product Code. 18002834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 633.00
    € 598.50 / 0.10mL
    Save € 34.50
    5% Off
Description
Caspase-8 Monoclonal specifically detects Caspase-8 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Caspase-8
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
This can be used for detection of the pro-form of Caspase-8.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
90A992
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin
Q14790
CASP8
The immunogen for this product falls between amino acids 360-385 of the human Caspase 8 protein.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Caspases, Cell Biology, Phospho Specific, Ubiquitin Proteasome Pathway
841
Human, Primate
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only