missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspr2 Antibody (001), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90668F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caspr2 Monoclonal specifically detects Caspr2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| Caspr2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| AUTS15, CASPR2DKFZp781D1846, CDFE, Cell recognition molecule Caspr2, contactin associated protein-like 2, contactin-associated protein 2, contactin-associated protein-like 2, homolog of Drosophila neurexin IV, KIAA0868, NRXN4Caspr2, PTHSL1 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Caspr2 (NP_001004357.2; Met 1-Ser 1262). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| 1 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 26047 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu