Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene™ Food Formulation Pump Tubing
Available in standard 15m Lengths.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 0.36000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15541305
  • € 49.78 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
    • Includes platinum-cured silicone, two TPEs and long-life PVC tubing material
    • Available in both thin and thick wall configurations
Specificatie
Specificatie
Catalyst pump tubing
1.6mm
1.6mm
Video's