Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulation Stopped Tubing Assembly
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 0.45000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15541325
  • € 268.47 / 12 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Specificatie
Specificatie
Stopped Tubing Assembly
4.8mm
1.6mm
Video's