Learn More
Cathepsin D Rabbit anti-Human, Clone: 10, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 367.00 - € 552.00
Specifications
Antigen Cathepsin D
Clone 10
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18216506
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-90119-50UL
50 μg
€ 367.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18224726
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-90119-100UL
100 μg
€ 552.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin D Monoclonal specifically detects Cathepsin D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin D
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), CPSD, EC 3.4.23, EC 3.4.23.5, lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease, MGC2311, neuronal 10
Recombinant Human Cathepsin D protein
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
10
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cellular Markers
0.2 um filtered solution in PBS
1509
IgG
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt