Learn More
Cathepsin Z Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06499-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cathepsin Z Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin Z in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Cathepsin Z | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| Cathepsin P, Cathepsin X, cathepsin Z, CTSX, EC 3.4.18.1, FLJ17088, preprocathepsin P | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Cathepsin Z fragment. | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 1522 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto