Learn More
Invitrogen™ CBS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1R2E9)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA535140
Product Code. 17155803
  • € 488.00 / 100µL
Beskrivning
Beskrivning
Immunogen sequence: EDLTEKKPWW WHLRVQELGL SAPLTVLPTI TCGHTIEILR EKGFDQAPVV DEAGVILGMV TLGNMLSSLL AGKVQPSDQV GKVIYKQFKQ IRLTDTLGRL SHILEMDHFA LVVHEQIQYH STGKSSQRQM VFGVVTAIDL LNFVAAQERD QK.
Only known pyridoxal phosphate-dependent enzyme that contains heme. Important regulator of hydrogen sulfide, especially in the brain, utilizing cysteine instead of serine to catalyze the formation of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is a gastratransmitter with signaling and cytoprotective effects such as acting as a neuromodulator in the brain to protect neurons against hypoxic injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CBS
Recombinant Monoclonal
0.63 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P32232, P35520, Q91WT9
CBS
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-551 of human CBS (P35520).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1R2E9
Unconjugated
CBS
AI047524; AI303044; Beta-thionase; Cbs; CBSL; cystathionine beta synthase; cystathionine beta-synthase; cystathionine beta-synthase; LOW QUALITY PROTEIN: cystathionine beta-synthase; Cystathionine beta-synthase-like protein; cystathionine-beta-synthase; hemoprotein H-450; HIP4; LOC100057612; methylcysteine synthase; serine sulfhydrase
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
12411, 24250, 875
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.