Learn More
CBX1 Antibody (RAB-C145) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
CBX1 Monoclonal antibody specifically detects CBX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP assay (ChIP)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CBX1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RAB-C145 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CBXM31HP1-BETA, chromobox homolog 1, chromobox homolog 1 (Drosophila HP1 beta), chromobox homolog 1 (HP1 beta homolog Drosophila ), chromobox protein homolog 1, Heterochromatin protein 1 homolog beta, heterochromatin protein 1-beta, Heterochromatin protein p25, heterochromatin protein p25 beta, HP1 beta, HP1 beta homolog, HP1Hsbeta, HP1Hs-beta, MOD1, Modifier 1 protein, p25beta |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing CBX1 protein under non-denaturing conditions. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?