Learn More
CC2D2B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen CC2D2B
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18499971
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30772
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 0.10mL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18415132
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30772-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
CC2D2B Polyclonal antibody specifically detects CC2D2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CC2D2B
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
A6NCD4
387707
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
coiled-coil and C2 domain containing 2B, protein CC2D2B
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VPSSSPVVNQRKLPKDMMPRILEDEGFYIQRKPEIYKKTCNKMENRLLKLEEGKCWFGESGEIMSLPTPIKQSWNF
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt