missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CCDC12 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA571865
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCDC12 Polyclonal Antibody for Western Blot
The exact function of this protein remains unknown.
Spezifikation
| CCDC12 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CCDC12 | |
| 2700094L05Rik; C76605; CCDC12; coiled-coil domain containing 12; coiled-coil domain-containing protein 12; RGD1306081 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 151903, 72654 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1.2 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q8R344, Q8WUD4 | |
| CCDC12 | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 8-36 amino acids from the N-terminal region of human CCDC12. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur