Learn More
CCDC134 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77053R
Product Code. 18449872
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
CCDC134 Polyclonal antibody specifically detects CCDC134 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CCDC134
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 550
coiled-coil domain containing 134, coiled-coil domain-containing protein 134, dJ821D11.3, FLJ22349, MGC21013
Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CCDC134. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CCDC134. Amino Acid Squence: PLEIYKKMFEVKRREQ
0.1 mL
Cancer
79879
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt