Learn More
CCDC16 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88164-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18404011
  • € 433.00 / 25µL
Descripción
Descripción
CCDC16 Polyclonal specifically detects CCDC16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CCDC16
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
CCDC16, coiled-coil domain containing 16, Coiled-coil domain-containing protein 16, MGC20398, OMCG1, SEL13, sel-13 suppressor of lin-12 homolog, zinc finger protein 830
Rabbit
Affinity Purified
RUO
91603
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ZNF830
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GSSASSAPQSVKRKAPDADDQDVKRAKATLVPQVQPSTSAWTTNFDKIGKEFIRATPSKPSGLSLLPDYEDEEEEEEEEEGDGER
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only