Learn More
Invitrogen™ CCDC168 Polyclonal Antibody
Descrizione
Immunogen sequence: HSKLNTIAVC KNVNAGGQSG SLSIDTELLE QHISFKKQSP HENSSLIRKF PQPTLVCASD RDLHSPRKKD TQVLSESEFH VTPEKNKQYH VWFQE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 40%, Rat - 32%.
Specifica
Specifica
| Antigen | CCDC168 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | CCDC168 |
| Gene Accession No. | Q8NDH2 |
| Gene Alias | C13orf40; CCDC168; coiled-coil domain containing 168; coiled-coil domain-containing protein 168 |
| Gene Symbols | CCDC168 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?