Learn More
CCDC181 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
€ 292.00 - € 549.00
Especificaciones
Antigen C1orf114
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18462561
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-93901-25ul
25 μL
€ 292.00
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18046446
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-93901
0.1 mL
€ 549.00
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CCDC181 Polyclonal specifically detects CCDC181 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
C1orf114
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse
chromosome 1 open reading frame 114, RP1-206D15.2
C1orf114
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
57821
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KSNHRTQSAHISPVTSTYCLSPRQKELQKQLEEKREKLKREEERRKIEEEKEKKRENDIVFKAWLQKKREQVLEMRRIQRAK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado