missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC75 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-06106CL1
This item is not returnable.
View return policy
Description
CCDC75 Polyclonal antibody specifically detects CCDC75 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifications
| CCDC75 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 253635 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| CENP-Y, coiled-coil domain containing 75 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CCDC75 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido