Learn More
Novus Biologicals™ CCDC99 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NB100-61595PCP
Product Code. 30033765
  • € 615.00 / 0.10mL
Description
CCDC99 Polyclonal antibody specifically detects CCDC99 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CCDC99
Polyclonal
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
54908
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
PerCP
Arsenite-related gene 1 protein, coiled-coil domain containing 99, Coiled-coil domain-containing protein 99, FLJ20364, FLJ40690, hSpindly, protein Spindly, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.4A, rrhabdomyosarcoma antigen protein MU-RMS-40.4A, Spindly
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 525 and 575 of human SPINDLY (coiled-coil domain containing 99) using the numbering given in entry NP_060255.2 (GeneID 54908).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado