Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Objective UC
Product Code. 15940571
Click to view available options
Magnification Power:
100X
10X
20X
2X
40X
4X
60X
Numerical Aperture:
0.05
0.10
0.25
0.45
0.65
0.80
1.25
Working Distance:
0.16 mm
0.34 mm
0.60 mm
0.80 mm
1.7 mm
7.2 mm
17.4 mm
30.5 mm
Unit Size:
Each
Produktkod. 15940571
Brand: Motic™ 1101001705221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Color corrected infinity optical system/plan achromat objective for crisp, flat, high-contrast images.
  • Color corrected infinity system.
    • Brilliant, flawless image quality.
    • Image aberrations are corrected right to the edge of the field of view.
  • Plan achromat lenses.
    • Provide field flatness.
  • Suitable for the following:
    • Panthera U Binocular
    • Panthera U Trinocular
    • Panthera KU Binocular
    • Panthera KU Trinocular
    • Panthera C Binocular
    • Panthera C Trinocular
    • Panthera CC Binocular
    • Panthera CC Trinocular
    • Panthera DL
    • Panthera L
Specifikationer
Type Plan Achromatic Objective
Connector Types Objective mounting thread: W 4/5 in x 1/36 in. (RMS standard)
Description DIN: 45 mm
For Use With (Equipment) Panthera series microscopes
Length (Metric) Objective tube length: Infinity CCIS™
Magnification Power 20X
Numerical Aperture 0.45
Working Distance 0.80 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.