Learn More
CCL15/MIP-1 delta Antibody (001), DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89703R
Product Code. 18435768
  • € 625.00 / 0.10mL
Description
CCL15/MIP-1 delta Monoclonal antibody specifically detects CCL15/MIP-1 delta in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CCL15/MIP-1 delta
Monoclonal
DyLight 550
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
001
ELISA
chemokine (C-C motif) ligand 15, Chemokine CC-2, HCC-2Lkn-1, leukotactin 1, Leukotactin-1, LKN1, LKN-1, Macrophage inflammatory protein 5, MIP-1 delta, MIP5, MIP-5MIP-1d, Mrp-2b, NCC-3MIP-1D, NCC3MRP-2B, new CC chemokine 3, SCYA15member 15, Small-inducible cytokine A15
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL15/MIP-1 delta (Q16663-1; Gln22-Ile113).
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Protein Kinase
6359
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato