missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL19 Monoclonal Antibody (OTI6A3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA804342
This item is not returnable.
View return policy
Description
Macrophage Inflammatory Protein-3 beta (MIP-3 beta), also called CCL19, is a chemokine that is expressed in the thymus, lymph nodes and activated bone marrow stromal cells. MIP-3 beta signals through the G protein-coupled receptor, CCR7, to regulate normal lymphocyte recirculation and homing of T and B cells to the lymph nodes. Human MIP-3 beta shows activity on mouse cells.Specifications
| CCL19 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q99731 | |
| CCL19 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 22-98 of human CCL19 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI6A3 | |
| Unconjugated | |
| CCL19 | |
| CKb11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 6363 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur