Learn More
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (007), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89592MFV500
Product Code. 18434966
  • € 629.00 / 0.10mL
Description
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal antibody specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
007
ELISA
C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (Accession#: AAB51134.1; Arg22-Asn120).
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
6368
Store at 4C in the dark.
IgG
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado