Learn More
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Artikelnummer. 18001029 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18001029 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18001029 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP212420APCCY7
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CCL6/C10
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone RM0183-7J13
Conjugate APC-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Symbols Ccl6
Host Species Rat
Immunogen Mouse recombinant CCL6/C10
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chemokines and Cytokines
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 20305.0
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Isotype IgG2
Product Line Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.