Learn More
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-12420PEATT594
Artikelnummer. 18160660
  • € 597.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CCL6/C10
Monoclonal
PE/ATTO 594
PBS with 0.05% Sodium Azide
Rat
Protein A or G purified
Chemokines and Cytokines
20305.0
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Flow Cytometry
RM0183-7J13
Flow Cytometry
Ccl6
Mouse recombinant CCL6/C10
0.1 mL
Primary
Mouse
IgG2
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.