missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCM2 Monoclonal Antibody (OTI1D1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | CCM2 |
|---|---|
| Clone | OTI1D1 |
| Concentration | 0.87 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17589241
|
Origene Technologies
TA503419S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17569241
|
Origene Technologies
TA503419 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
CCM2 Monoclonal antibody specifically detects CCM2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| CCM2 | |
| 0.87 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q9BSQ5 | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1D1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 83605 | |
| Primary | |
| CCM2 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel