missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ATP5H Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-30298
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ATP5H Polyclonal antibody specifically detects ATP5H in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
| ATP5H | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate pH 7 -8. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ATP synthase D chain, mitochondrial, ATP synthase subunit d, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit d, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1F0, subunit d, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit d, ATP5JD, ATPase subunit d, ATPQ, My032 protein | |
| Between 111 and 161 | |
| 100 μg | |
| Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10476 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering