Learn More
Novus Biologicals™ CD11a/CD18 Antibody (Scripps patent anti-CD11a) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen CD11a/CD18
Clone Scripps patent anti-CD11a
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30048466
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30044905
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-100ug
100 μg
€ 338.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30047322
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD11a/CD18 Monoclonal antibody specifically detects CD11a/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
CD11a/CD18
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD11 antigen-like family member A, CD11a antigen, CD11Aantigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alphapolypeptide, integrin alpha-L, integrin gene promoter, integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen1; alpha polypeptide), Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, LFA-1, LFA-1 alpha, LFA1A, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1
Integrin a11/ ITAG11
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Scripps patent anti-CD11a
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9UKX5
3683
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt