Learn More
CD13 Mouse anti-Human, BUV496, Clone: L138 (also known as Leu-M7), BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 750631
Código de producto. 17231945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 540.00
    € 500.00 / 50µg
    Save € 40.00
    7% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CD13 Monoclonal antibody specifically detects CD13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD13
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 496
ANPEP; APN; Aminopeptidase N; Alanyl aminopeptidase; LAP1; PEPN
KG-1a Cell Line
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
L138 (also known as Leu-M7)
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado