Learn More
Invitrogen™ CD14 Monoclonal Antibody (61D3), NovaFluor™ Blue 555, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 182.00 - € 404.00
Specifica
| Antigen | CD14 |
|---|---|
| Clone | 61D3 |
| Concentration | 0.6 μg/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30055106
|
Invitrogen™
H019T03B03-A |
100 Tests |
€ 404.00
Pack of 100 |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30055177
|
Invitrogen™
H019T02B03-A |
25 Tests |
€ 182.00
Pack of 25 |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| CD14 | |
| 0.6 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P08571 | |
| 929 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 61D3 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 555 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| CD 14; CD14; CD14 antigen; CD14 molecule; cd14 monocyte; lipopolysaccharide receptor; lipoprotein receptor; LPSR antibody; monocyte differentiation antigen CD14; Monocyte differentiation antigen CD14, membrane-bound form; Monocyte differentiation antigen CD14, urinary form; monocyte differentiation antigen CD14; LOW QUALITY PROTEIN: monocyte differentiation antigen CD14; myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; myeloid membrane glycoprotein precursor; sCD14; soluble CD14 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| Cd14 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto