Learn More
CD15 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: W6D3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 741876
Product Code. 17298644
  • € 498.00 / 50µg
Description
CD15 Monoclonal antibody specifically detects CD15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD15
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 737
3-fucosyl-N-acetyllactosamine; 3-FAL
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Flow Cytometry
W6D3
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
RUO
Human
IgG1 κ
Documents
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato