Learn More
CD154 Armenian Hamster, FITC, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio QAB88-F-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15952598
  • € 248.85 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
CD154
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd40lg
Protein A/G Purified
RUO
21947
IgG
Flow Cytometry
MR1
FITC
NP_035746
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt