Learn More
CD16/CD32 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: Ab93 (also known as 93 or Antibody93), BD OptiBuild™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 751699
Product Code. 17292855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 331.00
    € 329.75 / 50µg
    Save € 1.25
    0.38% Off
Description
CD16/CD32 Monoclonal antibody specifically detects CD16/CD32 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD16/CD32
Monoclonal
0.2 mg/mL
Ms CD16/CD32 BB700 AB93 50 μg
Mouse Pre-B cells
RUO
CD16/CD32
Refrigerate (2 to 8°C)
Mouse
Flow Cytometry
Ab93 (also known as 93 or Antibody93)
Brilliant Blue 700 (BB700)
Rat
1 x 50 μg
Primary
Mouse
IgG2a λ
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.