Learn More
Invitrogen™ CD160 Monoclonal Antibody (CNX46-3)
Description
MA5-17965 targets CD160/BY55 antigen in FACS and WB applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17965 immunogen is mouse CD160.
CD160 is a receptor showing broad specificity for both classical and non-classical MHC class I molecules. CD160 is expressed at the cell surface as a tightly disulfide-linked multimer. It is involved in cell proliferation, cell surface receptor signaling pathways, cellular defense response, and regulation of immune response.
Specifications
Specifications
| Antigen | CD160 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CNX46-3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.02% sodium azide |
| Gene | CD160 |
| Gene Accession No. | O88875 |
| Gene Alias | AU045688; BY55; CD160; CD160 antigen; CD160 antigen, soluble form; CD160 molecule; CD160 transmembrane isoform; CD160-delta Ig; natural killer cell BY55; natural killer cell receptor; natural killer cell receptor BY55; natural killer cell receptor, immunoglobulin superfamily member; NK1; NK28; RGD1563598 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?